Learn More
Memmert™ Nahezu gasdichter Innenraum mit Gas-Einlass/Auslass für UF160plus
Nahezu gasdichter Innenraum mit Einlass/Auslass-Möglichkeit durch zwei Rohre mit Kugelventilen.
Marke: Memmert™ UF160plusK3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gas-Einlass/Auslass durch 2 Rohre mit Kugelventilen
- Kombination mit anderen Optionen erfordert eine technische Klärung
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Innen | |
Gas-Einlass/Auslass |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Nahezu gasdichter Innenraum mit Gas-Einlass/Auslass für UF160plus > Kann verwendet werden mit: UF160plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur