Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x)
Gebrauchsfertiges Reagenz zur Reduktion von Proteinproben für die Proteingelelektrophorese
32.57 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol) sollte bei 4 °C gelagert werden. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Konzentration 500 mM
Produkttyp Probenreduzierungsmittel
Produktlinie NuPAGE™
Versandbedingung Nasseis
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: NuPAGE Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol)
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10424012
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP0004
250 μl
32.57 CHF
250 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11569166
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
NP0009
10 ml
177.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NuPAGE Probenreduktionsmittel enthält 500 mM Dithiothreitol (DTT) bei einer gebrauchsfertigen 10X-Konzentration in stabilisierter flüssiger Form. Verwenden Sie NuPage Probenreduktionsmittel für die Proteinanalyse mit NuPAGE Novex BIS-TRIS-Gelen, um Proteinproben während der Elektrophorese im reduzierten Zustand zu halten.
1D-Gelelektrophorese, 2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Proteingel-Elektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol) sollte bei 4 °C gelagert werden. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Probenreduzierungsmittel
Nasseis
500 mM
NuPAGE™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x)