Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Sample Buffer pH 3-7 (2X)
Optimierte vorgemischte IEF-Puffer reduzieren die Variabilität und gewährleisten konsistente Ergebnisse
Marke: Invitrogen™ LC5371
Beschreibung
Novex IEF Probenpuffer pH 3-7 (2X) ist ein optimierter, vorgemischter IEF-Probenpuffer für die Verwendung mit Novex IEF-Gelen mit pH 3 bis 7. IEF ist eine sensible Technik, die von vielen Faktoren beeinflusst wird.
Isoelektrische Fukussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
2 X | |
3 bis 7 | |
Novex™ IEF-Gele | |
25 mL |
Probenladepuffer | |
IEF | |
IEF-Probenpuffer | |
Novex™ | |
Nasseis |