Learn More
IBA Lifesciences 10x Puffer-CI
Zellisolationspuffer mit 10x PBS mit 10 mM EDTA und 5 % BSA
Marke:  IBA Lifesciences 6-6320-085
Artikelnummer. 17237750
  • 91.75 CHF / 85 Milliliter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 10x Puffer-CI
  • 10x konzentrierter Puffer zur Zellisolierung
  • Enthält 10x PBS mit 10 mM EDTA und 5 % BSA
Spezifikation
Spezifikation
10x PBS mit 10 mM EDTA und 5 % BSA
Flüssig
Puffer zur Zellisolierung und Färbung
1 Ea.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer CI (10x) for cell isolation
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
Name des Produkts
IBA Lifesciences 10x Puffer-CI > Puffer zur Zellisolierung und Färbung
Nur für Forschungszwecke.