Learn More
Invitrogen™ Leere Gelkassetten, mini, 1,0 mm
Zum Gießen von Gelen
Marke: Invitrogen™ NC2010
233.06 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
190.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Alle Kassetten sind auf drei Seiten abgedichtet, um ein Auslaufen zu verhindern. Erhältlich in 1 mm Dicke und für die Verwendung mit sieben verschiedenen Kammtypen (1 Well, 2 Wells, 5 Wells, 10 Wells, 12 Wells, 15 Wells und 2D-Well). Vor-versiegelt mit vor-verklebtem Schlitz, sodass ein sperriger Gießstand nicht erforderlich ist.
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Enthält eine Packung (mit je 25 Stück/Packung) leerer, Einweg-Gelkassetten aus Kunststoff (1,0 mm). Bei Raumtemperatur lagern. | |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Leere Gel-Kassette | |
Raumtemperatur |
Universal | |
Novex™ | |
25⁄pkg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen