Learn More
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS-Probenpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
32.01 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot.
Bei 4 °C bis 25 °C lagern.
Puffer Probenladepuffer
Konzentration 4X
Zur Verwendung mit (Geräte) Bolt
Geltyp Bis-Tris Plus
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Lithiumdodecylsulfat (LDS) mit einem pH-Wert von 8.4.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13276499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
B0007
10 mL
32.01 CHF
10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13286499
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B0008
250 mL
246.00 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ Bolt™ Puffer und Proben-Reduktionsmittel sind für die Verwendung mit Bolt Bis-Tris Plus Gelen optimiert und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich.
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Spezifikation
Spezifikation
Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot.
Bei 4 °C bis 25 °C lagern.
4X
Bis-Tris Plus
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Probenladepuffer
Bolt
LDS-Probenpuffer
Bolt™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS-Probenpuffer