Learn More
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS-Probenpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Marke: Invitrogen™ B0008
168.98 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Lithiumdodecylsulfat (LDS) mit einem pH-Wert von 8.4.
Beschreibung
Novex™ Bolt™ Puffer und Proben-Reduktionsmittel sind für die Verwendung mit Bolt Bis-Tris Plus Gelen optimiert und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich.
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Spezifikation
Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot. Bei 4 °C bis 25 °C lagern. |
|
4X | |
Bis-Tris Plus | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels | |
250 mL |
Probenladepuffer | |
Bolt | |
LDS-Probenpuffer | |
Bolt™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.