Learn More
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS-Probenpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Marke: Invitrogen™ B0007
22.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.51 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Lithiumdodecylsulfat (LDS) mit einem pH-Wert von 8,4.
Beschreibung
Novex™ Bolt™ Puffer und Proben-Reduktionsmittel sind für die Verwendung mit Bolt Bis-Tris Plus Gelen optimiert und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich.
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Spezifikation
Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot. Bei 4 °C bis 25 °C lagern. |
|
4X | |
Bis-Tris Plus | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels | |
10 mL |
Probenladepuffer | |
Bolt | |
LDS-Probenpuffer | |
Bolt™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3051981 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | B0007,B0007_LITL18 PROMO |
2463557 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0007,B0007_LITL18 PROMO |
2491553 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0007,B0007_LITL18 PROMO |
2544541 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0007,B0007_LITL18 PROMO |
2552746 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0007,B0007_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.