Learn More
Norcamphor, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10229133
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Norcamphor, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10229133
Marke: Thermo Scientific Acros 129250250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-38-1
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD00074823
InChI-Schlüssel KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10345
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norcamphor
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 33g/mL
Siedepunkt 168°C to 172°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 07, 57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number129251000,129250250,129250050
ChargennummerA0432901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number129251000,129250250,129250050
ChargennummerA0452685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog Number129251000,129250250,129250050
ChargennummerA0386583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number129251000,129250250,129250050
ChargennummerA0423579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2020 Catalog Number129251000,129250250,129250050
Name des Produkts
Norcamphor, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >