Learn More
Fisherbrand™ Nonwoven Cleanroom Wipes, Made in USA
Nonwoven Poly-Cellulose Cleanroom Wipes are highly absorbent and extremely clean (non-shedding). Made in the USA.
Marke: Fisherbrand™ 17444002U
Beschreibung
Reinraumwischtücher aus Vliesstoff, hergestellt in den USA, werden aus einem wasserstrahlverfestigten Vliesstoff hergestellt, der zu 45 % aus Polyester und zu 55 % aus Zellulose besteht. Es handelt sich um äußerst effektive Wischtücher – extrem sauber und äußerst saugfähig. Diese Wischtücher sind in Reinräumen verpackt, doppelt verpackt und werden in einer Reinraumumgebung hergestellt. Die Wischtücher sind so hergestellt und verarbeitet, dass sie den Anforderungen der kritischsten Umgebungen gerecht werden. Sie werden aus den hochwertigsten und fusselärmsten Druckmaterialien hergestellt und sing frei von Bindemitteln, Klebstoffen oder chemischen Additiven.Kompatibilität mit Reinräumen
- Reinräume der ISO-Klasse 5 (Klasse 100) - ISO 8 (Klasse 100.000)
Eigenschaften
- Hergestellt in den USA
- Vielseitig, Die Größe von 9 x 9 Zoll eignet sich ideal für eine Vielzahl von Reinraumanwendungen
- Das große Format von 12 x 12 Zoll kann gefaltet werden und wird verwendet, um verschüttete Flüssigkeiten abzuwischen, Tabletts auszukleiden und vieles mehr zu kontrollieren
- Hergestellt aus wasserstrahlverfestigtem Vliesstoff aus 45 % Polyester und 55 % Cellulose
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung und im Reinraum verpackt
- Hergestellt aus Polycellulosematerial für ein robustes, saugfähiges und abriebfestes Produkt
- Der Produktionsprozess garantiert extrem geringe Partikelbildung und extrahierbare chemische Substanzen
- Verträglich mit praktisch jedem Lösungsmittel oder jeder Lösung zum Reinigen und Wischen
- Doppelbeutelverpackung
- Ermöglicht Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge
Spezifikation
Reinraum Wischtücher | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
288 ml/m2 | |
68 gsm | |
Weiß | |
300 Wischtüchern/Beutel, 12 Beutel/Karton |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO Klasse 5 bis 6 (100 bis 1000) Reinraumwischtücher, USP 797 und USP 800 Wischtuchanforderungen | |
Labor und Reinraum | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand CE Wipers 17802771 Spec Sheet.pdf
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nonwoven Cleanroom Wipes, Made in USA > Reinraumwischtücher aus Vlies; Abmessungen (L x B): 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur