Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
Marke:  Contec™ AMSI0001
222.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15117915
  • 345.00 CHF / 3600 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher.Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
  • Allzweck-Wischtücher auf Industrieniveau mit hoher Saugfähigkeit und Reinheit
  • Allgemeines Reinigen u. a. in der Biotechnologie, pharmazeutischen Industrie, Halbleiter- und Elektrotechnik und Medizintechnik
  • Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 und höher
  • Reißfest und beständig, auch bei Nässe
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Rückständen
  • Für Reinigung ohne Scheuermittel
  • Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Flächengewicht, 68 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
Eigendynamisch: 4,3ml/g
Außendynamisch: 308 ml/m2
68 g/m2
Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
1-ply
9 in.
9 in.
Polyester Cellulose
Not Autoclavable
ISO Klasse 6
Single-use
Cleanroom
Non-sterile
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer198552 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog NumberAMSI0001
Chargennummer198554N Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/04/2025 Catalog NumberAMSI0001
Chargennummer196620 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog NumberAMSI0001
Chargennummer197523 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog NumberAMSI0001
Chargennummer197522 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog NumberAMSI0001
Name des Produkts
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher > Größe: 9 x 9 in.