Learn More
Nitrosonium-hexafluorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16921-91-8 | F6NOP | 174.97 g/mol
126.00 CHF - 444.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16921-91-8 |
---|---|
Summenformel | F6NOP |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.97 |
MDL-Nummer | MFCD00040324 |
InChI-Schlüssel | SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium |
PubChem CID | 10910083 |
IUPAC-Name | Azanylidynoxidanium; Hexafluorphosphat |
SMILES | N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11322248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013149.06 |
5 g |
126.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11312248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013149.14 |
25 g |
444.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nitrosonium hexafluorophosphate is used as initiator in the polymerization reactions of 1,2-epoxides such as styrene oxide, cyclohexene oxide and 1,2-epoxybutane. Further, it is involved in the polymerization of styrene, n-butyl vinyl ether and tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
16921-91-8 | |
174.97 | |
SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N | |
10910083 | |
N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
F6NOP | |
MFCD00040324 | |
nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium | |
Azanylidynoxidanium; Hexafluorphosphat |
Spezifikation
Nitrosonium hexafluorophosphate | |
Kristallin | |
NOPF6 | |
UN3260 | |
Soluble in acetonitrile. | |
N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
174.97 | |
174.96 | |
Geruchsneutral |
16921-91-8 | |
F6NOP | |
MFCD00040324 | |
nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium | |
SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N | |
Azanylidynoxidanium; Hexafluorphosphat | |
10910083 | |
96% | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-980-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen