Learn More
Nitrosonium-hexafluorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322248
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrosonium-hexafluorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322248
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11322248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013149.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nitrosonium hexafluorophosphate is used as initiator in the polymerization reactions of 1,2-epoxides such as styrene oxide, cyclohexene oxide and 1,2-epoxybutane. Further, it is involved in the polymerization of styrene, n-butyl vinyl ether and tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16921-91-8
Summenformel F6NOP
Molekulargewicht (g/mol) 174.97
MDL-Nummer MFCD00040324
InChI-Schlüssel SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosoniumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10910083
IUPAC-Name Azanylidynoxidanium; Hexafluorphosphat
SMILES N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrosonium hexafluorophosphate
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Strukturformel NOPF6
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 174.96
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number013149.06,013149.14
ChargennummerP25I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number013149.06,013149.14
ChargennummerI29N24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013149.06,013149.14
ChargennummerC03W038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013149.06,013149.14
ChargennummerN12H026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013149.06,013149.14
Name des Produkts
Nitrosonium-hexafluorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >