Learn More
Nitrosonium-hexafluorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nitrosonium hexafluorophosphate is used as initiator in the polymerization reactions of 1,2-epoxides such as styrene oxide, cyclohexene oxide and 1,2-epoxybutane. Further, it is involved in the polymerization of styrene, n-butyl vinyl ether and tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrosonium hexafluorophosphate |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Strukturformel | NOPF6 |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile. |
Formelmasse | 174.96 |
Reinheit (%) | 96% |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X04K049 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 013149.06,013149.14 |
P25I037 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | 013149.06,013149.14 |
I29N24 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013149.06,013149.14 |
C03W038 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013149.06,013149.14 |
N12H026 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013149.06,013149.14 |