Learn More
Nitrosonium-hexafluorophosphat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655073
5 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16921-91-8
Summenformel F6NOP
Molekulargewicht (g/mol) 174.97
MDL-Nummer MFCD00040324
InChI-Schlüssel SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
IUPAC-Name Azanylidynoxidanium; Hexafluorphosphat
SMILES N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrosonium hexafluorophosphate
Farbe Farblos oder weiß
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 94% min
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 174.97
Reinheit (%) 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrosonium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Nitrosonium-hexafluorophosphat 95 %, Thermo Scientific Chemicals >