Learn More
Nitrosonium-hexafluorophosphat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrosonium hexafluorophosphate |
Farbe | Farblos oder weiß |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 94% min |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes |
Formelmasse | 174.97 |
Reinheit (%) | 95% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0456952 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 383730050,383730250 |
A0453449 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383730050,383730250 |
A0456952 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 383730050,383730250 |
A0440475 | Analysenzertifikat | 02/10/2023 | 383730050,383730250 |
A0453449 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 383730050,383730250 |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrosonium hexafluorophosphate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.