Learn More
Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe Artikelnummer.: 15248248
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe
Artikelnummer. 15248248
L
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Artikelnummer. 15248248
Marke: Ansell BVAEL
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine kostengünstige Alternative zu Nitril
  • 12 in. (30 cm) beidhändig
  • Nicht steriles Vinyl (PVC)
  • Puderfrei, latexfrei
  • Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt am Arm
  • ESD-Eigenschaften
  • Latex-Allergien des Typs 1 ausgeschlossen
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
  • Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm für Handschuhe EN420:2003 und der europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3)
  • Gemäß ISO 2859
  • Hergestellt in einem Werk mit Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und EU-Richtlinie 89/86/EWG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie I
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Farbe Durchsichtig
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Vinyl
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BVA-E-L
Serie BioClean™ Vector BVA-E
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe >