Learn More
Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe
Eine kostengünstige Alternative zu Nitril
Marke:  Ansell BVA-E-M
131.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15238248
  • 224.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12 in. (30 cm) beidhändig
  • Nicht steriles Vinyl (PVC)
  • Puderfrei, latexfrei
  • Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt am Arm
  • ESD-Eigenschaften
  • Latex-Allergien des Typs 1 ausgeschlossen
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
  • Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm für Handschuhe EN420:2003 und der europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3)
  • Gemäß ISO 2859
  • Hergestellt in einem Werk mit Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und EU-Richtlinie 89/86/EWG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie I
1,5
Keine Textur
0,1 mm
Ja
3,5 mil
Puderfrei
Unsteril
0,10 mm
BVA-E-M
12 in.
Klasse 100 (ISO 5)
Durchsichtig
3,9 mil
Beidhändig
Vinyl
0,09 mm
M
3,9 mil
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
BioClean™ Vector BVA-E
30.5 cm
Videos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe > Mittel