Learn More
Ansell Bioclean Maxima
Bietet Schutz auf Schulterlänge – ohne Einbußen bei Flexibilität und Komfort dank Latex.
237.00 CHF - 1355.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
---|---|
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15238188
![]() |
Ansell
BLLS60 |
6 | N/A | |||||||
10517185
![]() |
Ansell
BLLS65 |
6,5 | N/A | |||||||
15248188
![]() |
Ansell
BLLS70 |
7 | N/A | |||||||
10374505
![]() |
Ansell
BLLS75 |
7,5 | N/A | |||||||
12755785
|
Ansell
BLLS75 |
7,5 | N/A | |||||||
15258188
![]() |
Ansell
BLLS80 |
8 | N/A | |||||||
10160965
![]() |
Ansell
BLLS85 |
8,5 |
1355.00 CHF
100 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12785785
|
Ansell
BLLS90 |
9 | N/A | |||||||
15616097
![]() |
Ansell
BLLS100 |
10 | N/A | |||||||
Beschreibung
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
- Naturfarben
- Handspezifisch, anatomisch geformt
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Rollrand für Stabilität am Arm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III | |
1,5 | |
Vollständig texturiert | |
0,20 mm | |
Latex | |
0,18 mm | |
Steril | |
0,20 mm | |
BioClean™ Maxima BLLS |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Naturfarben | |
7,8 mil | |
Spezifisch | |
7 mil | |
Puderfrei | |
7,8 mil | |
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D | |
24 in. |