Learn More
Ansell Bioclean Maxima
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10517185
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Bietet Schutz auf Schulterlänge – ohne Einbußen bei Flexibilität und Komfort dank Latex.
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • Naturfarben
  • Handspezifisch, anatomisch geformt
  • Texturierte Oberfläche für besseren Halt
  • Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spezifisch
Material Latex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BLLS-65
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm