Learn More
Ansell Bioclean Maxima
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
- Naturfarben
- Handspezifisch, anatomisch geformt
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Rollrand für Stabilität am Arm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spezifisch |
Material | Latex |
Palm Thickness (English) | 7 mil |