Learn More
Ansell X180 Hood BioClean-D single use,elasticated face
Click to view available options
Sterile Haube
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Elastische Gesichtsöffnung mit verstärkten Kanten
- Fusselarmes und antistatisches Material
- Universalgröße
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | Spunbound Polypropylene |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Modell | BDHD |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X180 Hood BioClean-D single use,elasticated face >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur