Learn More
Ansell BioClean-D Long-Length Non-Sterile Hood Artikelnummer.: 16663622
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean-D Long-Length Non-Sterile Hood
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16663622
Universal size
Click to view available options
Universal size
Artikelnummer. 16663622
Marke: Ansell BDHDL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Non-sterile hood features an extra-long yoke for maximum coverage.
  • Lightweight low-linting CleanTough material
  • ESD properties
  • PPE Cat 3 Type PB [6]
  • Silicone free
  • Certifications and Testing:
    • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425
    • Module D certificationsConforms to Category 3 - Personal Protective Equipment Regulation(EU)2016/425
    • Tested against standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 protective clothing against liquid chemicals (Type PB[6])
    • Tested against standard EN ISO 14325 protective clothing against chemicals
    • Tested against standards: EN 1149-5:2008, protective clothing -electrostatic properties; EN 530, Abrasion resistance; EN 7854, Flexcracking resistance; EN 6530, Resistance to penetration by liquids; EN13934-1, Tensile strength; EN 9073-4, Trapezoidal tear resistance; EN863, Puncture resistance; and EN 13935-2, Seam strength.
    • Tested against permeation standard ASTM F739-12
    • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hood
Größe Universal
Material Spunbond Polypropylene
Farbe White
Verschlusstyp Elastic
Einwegprodukt Single-use
Ausführungsart Three-piece
Modell BDHD
Saumtyp Bound, Single Needle Stitching
Sterilität Non-sterile
Menge 120/Pk.
Haubenausführung Three-piece, Elastic face-opening
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer25-0434 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberBDHD-L
Chargennummer24-3335 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog NumberBDHD-L
Chargennummer24-2069 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDHD-L
Chargennummer24-1706 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDHD-L
Chargennummer24-1206 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDHD-L
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D Long-Length Non-Sterile Hood >