Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Reinraumkapuze
Strapazierfähige und komfortable Kapuze bietet Schutz vor trockenen Partikeln und Mikroorganismen.
Marke: DuPont™ D15531631
218.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebundene Haubenöffnung für geringen Partikelabwurf
- Vollständige Gesichtsöffnung
- Bänder mit Schlaufen für eine verstellbare Passform
- Zubehör
Spezifikation
Haube | |
Polyethylen | |
Gebunden | |
Unsteril | |
Reinräume in der Biotechnologie, der Pharmazie, der Herstellung medizinischer Geräte, der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetikindustrie, der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Bereichen. |
Einheitsgröße | |
Ties with Loops | |
Gebunden | |
(EU) 2016/425, EN 14126, ISO-Klasse 6-9 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Reinraumkapuze > Produkttyp: Haube
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur