Learn More
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
HNO3, CAS-Nummer 7697-37-2, acide nitrique, Azotensäure, Wasserstoffnitrat, Salpetersäure, rfna, Nitrylhydroxid, Salpeterdunst, Nital, Acidum Nitricum, Aqua fortis, 2,5 l, 122 °C, CHEBI:48107, farblos gelb, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –42 °C, 11349, 63,012
52.85 CHF - 116.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10543674
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
N/2300/PB08
500 ml Kunststoffbeschichtete Glasflasche
52.85 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10634732
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
N/2300/PB15
1 l Plastikflasche aus HDPE
80.20 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10654732
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
N/2300/PB17
2,5 l Plastikflasche aus HDPE
112.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10378433
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
N/2300/PC17
2,5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche
116.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HNO3, CAS-Nummer 7697-37-2, acide nitrique, Azotensäure, Wasserstoffnitrat, Salpetersäure, rfna, Nitrylhydroxid, Salpeterdunst, Nital, Acidum Nitricum, Aqua fortis, 2,5 l, 122 °C, CHEBI:48107, farblos gelb, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –42 °C, 11349, 63,012
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical