Learn More
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
HNO3, CAS-Nummer 7697-37-2, acide nitrique, Azotensäure, Wasserstoffnitrat, Salpetersäure, rfna, Nitrylhydroxid, Salpeterdunst, Nital, Acidum Nitricum, Aqua fortis, 2,5 l, 122 °C, CHEBI:48107, farblos gelb, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –42 °C, 11349, 63,012
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos gelb |
Schmelzpunkt | -42 °C |
Siedepunkt | 122 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526954 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | N/2300/PB15,N/2300/PB08,N/2300/PB17,N/2300/25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid SG 1.42 (70%)
- Gefahr
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur