Learn More
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10543674
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10543674 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10543674
Marke: Fisher Chemical N/2300/PB08
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
HNO3, CAS-Nummer 7697-37-2, acide nitrique, Azotensäure, Wasserstoffnitrat, Salpetersäure, rfna, Nitrylhydroxid, Salpeterdunst, Nital, Acidum Nitricum, Aqua fortis, 2,5 l, 122 °C, CHEBI:48107, farblos gelb, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –42 °C, 11349, 63,012
HNO3, CAS-Nummer 7697-37-2, acide nitrique, Azotensäure, Wasserstoffnitrat, Salpetersäure, rfna, Nitrylhydroxid, Salpeterdunst, Nital, Acidum Nitricum, Aqua fortis, 2,5 l, 122 °C, CHEBI:48107, farblos gelb, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –42 °C, 11349, 63,012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
pH 1
Farbe Gelb
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 122 °C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2300/PB15,N/2300/PB08,N/2300/PC17,N/2300/PB17,N/2300/25
Chargennummer2533593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2300/PB15,N/2300/PB08,N/2300/PC17,N/2300/PB17,N/2300/25
Chargennummer2529839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2300/PB15,N/2300/PB08,N/2300/PC17,N/2300/PB17,N/2300/25
Chargennummer2529322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberN/2300/PB15,N/2300/PB08,N/2300/PC17,N/2300/PB17,N/2300/25
Chargennummer2526954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberN/2300/PB15,N/2300/PB08,N/2300/PB17,N/2300/25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure, 68-70 %, d=1.42, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical >