Learn More
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel
Bietet die höchstmögliche pH-Genauigkeit. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel sind auf drei Dezimalstellen genau spezifiziert und verfügen über ein gedrucktes Zertifikat, das die Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Individuelle Pakete garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit.
119.00 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Elektrode |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Messung, Elektrodenkalibrierung |
NIST-konform | Ja |
Menge | 30 x 20 ml |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15392265
![]() |
Mettler Toledo™
30111136 |
4.006 (bei 25 °C) |
163.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15312275
![]() |
Mettler Toledo™
30111137 |
6.865 (bei 25 °C) |
166.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15322275
![]() |
Mettler Toledo™
30111138 |
9.180 (bei 25 °C) |
164.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17803775
![]() |
Mettler Toledo™
30111139 |
10.012 (at 25°C) |
119.00 CHF
60 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Maximale Präzision wird durch vollständig rückführbare NIST/DIN-Puffer gewährleistet. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
- NIST/DIN pH-Puffer sind auf drei Dezimalstellen spezifiziert und garantiert, was höchste Präzision bietet
- Individuelle Beutel garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit
- Ein Testzertifikat und ein ausführliches Etikett mit einer Temperaturtabelle sind im Lieferumfang enthalten
- Alle SDS und Etiketten enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
Spezifikation
pH-Elektrode | |
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung | |
Ja | |
30 x 20 ml |