Learn More
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel
GREENER_CHOICE
Bietet die höchstmögliche pH-Genauigkeit. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel sind auf drei Dezimalstellen genau spezifiziert und verfügen über ein gedrucktes Zertifikat, das die Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Individuelle Pakete garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit.
Marke:  Mettler Toledo™ 30111136
147.85 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15392265
  • 163.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Maximale Präzision wird durch vollständig rückführbare NIST/DIN-Puffer gewährleistet. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
  • NIST/DIN pH-Puffer sind auf drei Dezimalstellen spezifiziert und garantiert, was höchste Präzision bietet
  • Individuelle Beutel garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit
  • Ein Testzertifikat und ein ausführliches Etikett mit einer Temperaturtabelle sind im Lieferumfang enthalten
  • Alle SDS und Etiketten enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Puffer
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung
Beutel
30 x 20 ml
pH-Elektrode
Ja
4.006 (bei 25 °C)
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    11
    Minuten
    34
    Sekunden
    57
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    11
    Minuten
    34
    Sekunden
    57
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    11
    Minuten
    34
    Sekunden
    57
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel > NIST/DIN-Puffer pH 4.006 Päckchen 30 x 20 ml