Learn More
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel
Bietet die höchstmögliche pH-Genauigkeit. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel sind auf drei Dezimalstellen genau spezifiziert und verfügen über ein gedrucktes Zertifikat, das die Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Individuelle Pakete garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit.
Marke: Mettler Toledo™ 30111137
154.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Maximale Präzision wird durch vollständig rückführbare NIST/DIN-Puffer gewährleistet. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
- NIST/DIN pH-Puffer sind auf drei Dezimalstellen spezifiziert und garantiert, was höchste Präzision bietet
- Individuelle Beutel garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit
- Ein Testzertifikat und ein ausführliches Etikett mit einer Temperaturtabelle sind im Lieferumfang enthalten
- Alle SDS und Etiketten enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
Spezifikation
pH-Puffer | |
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung | |
Beutel | |
30 x 20 ml |
pH-Elektrode | |
Ja | |
6.865 (bei 25 °C) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
11Minuten
59Sekunden
15 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
11Minuten
59Sekunden
15 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
11Minuten
59Sekunden
15