Learn More
Notrax ESD™ Matte mit Feinrillenoberfläche, 3 mm stark
ESD-Arbeitsfläche, die die statische Aufladung von darauf abgestellten leitfähigen Gegenständen ableitet. Schützt empfindliche Bauteile vor Beschädigungen durch statische Aufladungen.
Marke:  Notrax 754S0045BL
Artikelnummer. 17712258
  • 93.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
  • ESD-Arbeitsfläche, die die statische Aufladung von darauf abgestellten leitfähigen Gegenständen ableitet.
  • Schützt empfindliche Bauteile vor Beschädigungen durch statische Stöße
  • Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
  • 057 Mattenreiniger
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
150 x 120 cm
59 in.
ESD-Naturkautschuk
120 cm
Schwarz
150 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax ESD™ Matte mit Feinrillenoberfläche, 3 mm stark > Matten; Material: Antistatischer Naturkautschuk; Länge: 150 cm