Learn More
Niob(V)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7783-68-8 | F5Nb | 187.90 g/mol
157.00 CHF - 517.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7783-68-8 |
---|---|
Summenformel | F5Nb |
Molekulargewicht (g/mol) | 187.90 |
MDL-Nummer | MFCD00011129 |
InChI-Schlüssel | AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I |
Synonym | Niobium pentafluoride |
IUPAC-Name | Niob(5+) Pentafluorid |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11304959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087221.09 |
10 g |
157.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11314959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087221.18 |
50 g |
517.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Niobium(V) fluoride is used as a starting material to prepare other niobium compounds. It acts as an intermediate during the recovery of niobium metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7783-68-8 | |
187.90 | |
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I | |
Niob(5+) Pentafluorid |
F5Nb | |
MFCD00011129 | |
Niobium pentafluoride | |
[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5] |
Spezifikation
∼230°C | |
80°C | |
Weiß bis gelb | |
F5Nb | |
UN3260 | |
Niobium pentafluoride | |
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I | |
Niob(5+) Pentafluorid | |
187.91 | |
Moisture sensitive |
Niobium (V) fluoride | |
7783-68-8 | |
Pulver | |
MFCD00011129 | |
14,6558 | |
Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform. | |
[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5] | |
187.90 | |
99% | |
3.92 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H302-H312-H332
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-020-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern