Beschreibung
Niobium(V) fluoride is used as a starting material to prepare other niobium compounds. It acts as an intermediate during the recovery of niobium metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ∼230°C |
Chemischer Name oder Material | Niobium (V) fluoride |
Schmelzpunkt | 80°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,6558 |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform. |
Formelmasse | 187.91 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q02L017 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 087221.09,087221.18 |
Z11K025 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 087221.09,087221.18 |
X09K045 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 087221.09,087221.18 |
Y22J022 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 087221.09,087221.18 |
Y29I051 | Analysenzertifikat | 17/01/2023 | 087221.09,087221.18 |