Learn More
Niob(V)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314959
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob(V)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314959
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11314959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087221.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-68-8 | F5Nb | 187.90 g/mol
Niobium(V) fluoride is used as a starting material to prepare other niobium compounds. It acts as an intermediate during the recovery of niobium metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-68-8
Summenformel F5Nb
Molekulargewicht (g/mol) 187.90
MDL-Nummer MFCD00011129
InChI-Schlüssel AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Synonym Niobium pentafluoride
IUPAC-Name Niob(5+) Pentafluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Spezifikation
Siedepunkt ∼230°C
Chemischer Name oder Material Niobium (V) fluoride
Schmelzpunkt 80°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,6558
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform.
Formelmasse 187.91
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.92 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ02L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number087221.09,087221.18
ChargennummerZ11K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number087221.09,087221.18
ChargennummerX09K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number087221.09,087221.18
ChargennummerY22J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number087221.09,087221.18
ChargennummerY29I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number087221.09,087221.18
Name des Produkts
Niob(V)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >