Learn More
Niob(V)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
149.00 CHF - 1315.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-12-7 |
---|---|
Summenformel | Cl5Nb |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.156 |
MDL-Nummer | MFCD00011127 |
InChI-Schlüssel | YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I |
Synonym | niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem |
PubChem CID | 24818 |
IUPAC-Name | Niob-Pentachlorid |
SMILES | Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11350338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043729.06 |
5 g |
149.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11370338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043729.14 |
25 g |
453.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11360338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043729.22 |
100 g |
1315.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Chemische Identifikatoren
10026-12-7 | |
270.156 | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
24818 | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
Niob-Pentachlorid |
Spezifikation
248.2°C | |
208.3°C | |
Pulver | |
Cl5Nb | |
UN3260 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
Niob-Pentachlorid | |
24818 | |
99.999% | |
Acidic | |
2.74 g/mL |
Niobium (V) chloride | |
10026-12-7 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011127 | |
14,6557 | |
Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform. | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
270.156 | |
270.2 | |
Puratronic™ | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-059-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Verpackt unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen