Learn More
Niob(V)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 248.2°C |
Chemischer Name oder Material | Niobium (V) chloride |
Schmelzpunkt | 208.3°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,6557 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform. |
Formelmasse | 270.2 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U04G058 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | 043729.06,043729.14,043729.22 |
Z06J025 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 043729.06,043729.14,043729.22 |
Z03H029 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 043729.06,043729.14,043729.22 |
T20C035 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 043729.06,043729.14,043729.22 |
F08R009 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 043729.06,043729.14,043729.22 |