Learn More
Niob(V)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350338
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob(V)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350338
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11350338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043729.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-12-7
Summenformel Cl5Nb
Molekulargewicht (g/mol) 270.156
MDL-Nummer MFCD00011127
InChI-Schlüssel YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratremMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24818
IUPAC-Name Niob-Pentachlorid
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 248.2°C
Chemischer Name oder Material Niobium (V) chloride
Schmelzpunkt 208.3°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,6557
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formelmasse 270.2
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.74 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043729.06,043729.14,043729.22
ChargennummerU04G058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number043729.06,043729.14,043729.22
ChargennummerZ06J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number043729.06,043729.14,043729.22
ChargennummerZ03H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043729.06,043729.14,043729.22
ChargennummerT20C035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043729.06,043729.14,043729.22
Name des Produkts
Niob(V)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >