Learn More
Niobstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369538
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369538
10 cm, 10 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
Artikelnummer. 11369538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043362.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈10.9g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number043362.BS,043362.BP
ChargennummerS01I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog Number043362.BS,043362.BP
ChargennummerI19M39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043362.BS,043362.BP
ChargennummerB10U035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043362.BS,043362.BP
ChargennummerH01N08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043362.BS,043362.BP
Name des Produkts
Niobstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >