Learn More
Niobstab, 19 mm (0.75 Zoll) Durchmesser, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374728
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobstab, 19 mm (0.75 Zoll) Durchmesser, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374728
10 cm
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
Artikelnummer. 11374728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043080.BS
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium rod
Namenshinweis 19mm (0.75 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈24.3g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU04A045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043080.BS,043080.BP
ChargennummerS16G003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043080.BS,043080.BP
ChargennummerT26F010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043080.BS,043080.BP
ChargennummerC24N16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043080.BS,043080.BP
ChargennummerW25A033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043080.BS,043080.BP
Name des Produkts
Niobstab, 19 mm (0.75 Zoll) Durchmesser, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >