Learn More
Niobpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311348
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311348
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11311348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010275.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.8%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Niobium
Name des Produkts
Niobpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >