Learn More
Niob-Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob-Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304667
100 x 500 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11304667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039702.HP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 500 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈4.29g/100x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY15K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Artikelnummer039702.GH,039702.HP
ChargennummerY15H058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer039702.GH,039702.HP
ChargennummerK15J02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039702.GH,039702.HP
ChargennummerG22G21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039702.GH,039702.HP
ChargennummerD07U041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039702.GH,039702.HP
Name des Produkts
Niob-Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >