Learn More
Nickel-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15414815
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414815
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15414815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040874.KS
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-02-0
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ni
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC-Name Nickel
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Reinheit (%) 99.99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY14I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number040874.KS
ChargennummerB02W026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040874.KS
ChargennummerE17M18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040874.KS
ChargennummerB09X044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040874.KS
ChargennummerD25L13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040874.KS
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >