Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen eignen sich zum Befestigen feiner Glaswaren im Labor. Der beidseitige Öffnungsmechanismus ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung der Klemmbacken zur Stabilisierung und Ausbalancierung. .
15.80 CHF - 20.20 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10533762
|
Usbeck Laborgeraete™
2554 |
20 bis 40 mm |
17.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10208821
|
Usbeck Laborgeraete™
2544 |
12 bis 25 mm |
15.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10700703
|
Usbeck Laborgeraete™
2564 |
38 bis 60 mm |
18.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10288861
|
Usbeck Laborgeraete™
2574 |
30 bis 80 mm |
20.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zinkdruckguss
- Pulverbeschichtet
- Vernickelte, vinyl-beschichtete Backen
Spezifikation
Je 1 | |
Klemme | |
Vernickelt | |
Vinyl |