Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen eignen sich zum Befestigen feiner Glaswaren im Labor. Der beidseitige Öffnungsmechanismus ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung der Klemmbacken zur Stabilisierung und Ausbalancierung. .
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 2554
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10533762
  • 17.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zinkdruckguss
  • Pulverbeschichtet
  • Vernickelte, vinyl-beschichtete Backen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Vernickelt
240 mm
Klemme
20 bis 40 mm
Vinyl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen > Einstellbarer Durchmesser: 20 bis 40 mm