Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen eignen sich zum Befestigen feiner Glaswaren im Labor. Der beidseitige Öffnungsmechanismus ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung der Klemmbacken zur Stabilisierung und Ausbalancierung. .
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 2574
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10288861
  • 20.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Zinkdruckguss
  • Pulverbeschichtet
  • Vernickelte, vinyl-beschichtete Backen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Vernickelt
Vinyl
Klemme
30 bis 80 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen > Einstellbarer Durchmesser: 30 bis 80 mm