Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Mikrospateln aus Nickel
Die Mikrospatel auf Nickelbasis gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Mikrospatel aus Nickel eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
39.30 CHF - 48.10 CHF
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Produkttyp Chattaway-Spatel
Breite (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3,6 mm
Material Nickel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11503482
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2252
150 mm
41.95 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706447
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2250
100 mm
39.90 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11513482
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2254
200 mm
48.10 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11533472
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2315
230 mm
39.30 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit in vielen korrosiven Umgebungen
  • Hohe thermale und elektrische Leitfähigkeiten
  • Geringer Gasgehalt und geringer Dampfdruck
  • Nickel 200 (mindestens 99.6 % Nickelgehalt)
  • Helle Oberfläche
  • Spatelklinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel
  • Wird standardmäßig in 5er-Packungen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
4 mm
Nickel
Chattaway-Spatel
3,6 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chattaway Mikrospateln aus Nickel