Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Mikrospateln aus Nickel
Die Mikrospatel auf Nickelbasis gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Mikrospatel aus Nickel eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
Marke:  Fisherbrand™ 2315
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533472
  • 39.30 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt und niedriger Dampfdruck
  • Nickel 200er (min. 99,6 % Nickelgehalt)
  • Glänzende Oberfläche
  • Klinge an einem Ende flach, am anderen Ende in einem Winkel von 45°
  • Erhältlich im Standardpack zu 5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Chattaway-Spatel
3,6 mm
Nickel
100 ml
4 mm
230 x 4 mm
230 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chattaway Mikrospateln aus Nickel > Größe (L x B): 230 x 4mm