Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Mikrospateln aus Nickel
Die Mikrospatel auf Nickelbasis gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Mikrospatel aus Nickel eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
Marke:  Fisherbrand™ 2252
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503482
  • 41.95 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit in vielen korrosiven Umgebungen
  • Hohe thermale und elektrische Leitfähigkeiten
  • Geringer Gasgehalt und geringer Dampfdruck
  • Nickel 200 (mindestens 99.6 % Nickelgehalt)
  • Helle Oberfläche
  • Spatelklinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel
  • Wird standardmäßig in 5er-Packungen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Chattaway-Spatel
3,6 mm
Nickel
200 mL
4 mm
150 x 4 mm
150 mm