Learn More
Nevirapin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15517729
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Nevirapin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15517729
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15517729
Marke: Thermo Scientific Acros 461152500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129618-40-2
Summenformel C15H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 266.3
InChI-Schlüssel NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4463
ChEBI CHEBI:63613
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-e
SMILES CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nevirapine
Schmelzpunkt 247.0°C to 249.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 266.3
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number461152500,461150010
ChargennummerA0434779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number461152500,461150010
ChargennummerA0395968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0413293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0411546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number461152500,461150010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nevirapine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Nevirapin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >