Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergens mit gereinigtem Wasser
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
179.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
pH | 6 bis 8 |
---|---|
Sterilität | Steril |
Aussehen | Farblos |
Farbe | Klar |
Einwegprodukt | Begrenzte Nutzung |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15507171
![]() |
Contec™
SBC503NK |
Flasche mit Verschluss | 2 Packungen |
202.00 CHF
2 Flaschen |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15557171
![]() ![]() |
Contec™
SBT103NK |
Zerstäuberpistolenflasche | 6/Karton |
191.00 CHF
6 Flaschen |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16615544
![]() |
Contec™
SBC103NK |
Capped Bottle | 6 x 1 L |
179.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
- Schonendes, nicht schäumendes Reinigungsmittel
- Kann direkt auf die Oberfläche aufgebracht werden, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten
- Gefiltert auf 0.22 Mikrometer unter Luftstrom Gütegrad A
- Entfernt Verunreinigungen physisch
- Ausreichende sporizide Aktivität für Bereiche mit Gütegraden A/B
- Geringe Rückstände, keine Rückstandsbeseitigung mit Alkohol oder Wasser erforderlich
- Gammabestrahlt
- Große Tröpfchengröße
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Isolatoren und Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS)
- Gleiche Qualität wie bei der Verwendung von Wasserstoffperoxiddampf
- Dreifach/doppelt in einer linearen Abreißverpackung verpackt
- Nicht korrosiv
Anwendungen:
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen
Spezifikation
6 bis 8 | |
Farblos | |
Begrenzte Nutzung | |
No |
Steril | |
Klar | |
Gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr